3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370009-1G OR370009-5G
APOSOR370009-1GEA 774 DKK
APOSOR370009-1G APOSOR370009-5G
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone ≥98%
3-Amino-5-chloro-1-methyl-2(1H)-pyridinone
Formel: C₆H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28130270
CAS-nummer: 1441769-24-9