4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Acridine-4-carboxylic acid
OR370004-100MG OR370004-1G OR370004-250MG
APOSOR370004-100MGEA 589 DKK
APOSOR370004-100MG APOSOR370004-1G APOSOR370004-250MG
4-Acridinecarboxylic acid ≥98%
4-Acridinecarboxylic acid
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molekylvægt: 223.227 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21340176
CAS-nummer: 31327-97-6