Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370001-1G OR370001-250MG
APOSOR370001-1GEA 4200 DKK
APOSOR370001-1G APOSOR370001-250MG
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate 95%
Diethyl 2-amino-1,3-thiazole-4,5-dicarboxylate
Formel: C₉H₁₂N₂O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00570752
CAS-nummer: 5445-93-2