4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methoxyquinolin-4-amine, 4-Amino-6-methoxy-1-azanaphthalene
OR3656-1G OR3656-100MG
APOSOR3656-1GEA 1960 DKK
APOSOR3656-1G APOSOR3656-100MG
4-Amino-6-methoxyquinoline 98%
4-Amino-6-methoxyquinoline
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molekylvægt: 174.199 g/mol
Smeltepunkt: 119…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00473716
CAS-nummer: 6279-51-2