4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3655-1G OR3655-500MG
APOSOR3655-1GEA 2380 DKK
APOSOR3655-1G APOSOR3655-500MG
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-8-bromo-2-methylquinoline
Formel: C₁₀H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669717
CAS-nummer: 288151-51-9