2-Amino-3-phenylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Aminoquinolin-3-yl)benzene, 3-Phenylquinolin-2-amine
OR3652-1G OR3652-500MG
APOSOR3652-1GEA 2790 DKK
APOSOR3652-1G APOSOR3652-500MG
2-Amino-3-phenylquinoline
2-Amino-3-phenylquinoline
Formel: C₁₅H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272522
CAS-nummer: 36926-84-8