8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3639-1G OR3639-250MG
APOSOR3639-1GEA 2130 DKK
APOSOR3639-1G APOSOR3639-250MG
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272441
CAS-nummer: 203626-40-8