2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3636-1G OR3636-500MG
APOSOR3636-1GEA 2730 DKK
APOSOR3636-1G APOSOR3636-500MG
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-methoxyquinoline-3-carbonitrile
Formel: C₁₁H₇ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02740422
CAS-nummer: 101617-91-8