N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361747-1G OR361747-250MG
APOSOR361747-1GEA 5190 DKK
APOSOR361747-1G APOSOR361747-250MG
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide ≥98%
N-Cyclopropyl-N-(2,3-dichlorobenzyl)acetamide
Formel: C₁₂H₁₃Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828193
CAS-nummer: 1041439-18-2