3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361743-100MG OR361743-1G
APOSOR361743-100MGEA 2530 DKK
APOSOR361743-100MG APOSOR361743-1G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine ≥98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
Molekylvægt: 212.047 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18257097
CAS-nummer: 52090-78-5