3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361737-100MG OR361737-250MG
APOSOR361737-100MGEA 6970 DKK
APOSOR361737-100MG APOSOR361737-250MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
Molekylvægt: 245.07 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09705973
CAS-nummer: 749878-59-9