5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361735-100MG OR361735-1G OR361735-250MG
APOSOR361735-100MGEA 3690 DKK
APOSOR361735-100MG APOSOR361735-1G APOSOR361735-250MG
5-Chloro-2-vinylbenzoic acid ≥98%
Formel: C₉H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30171263
CAS-nummer: 1467773-21-2