N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361733-1G OR361733-250MG
APOSOR361733-1GEA 6970 DKK
APOSOR361733-1G APOSOR361733-250MG
N,2-Dimethylbutan-2-amine ≥98%
N,2-Dimethylbutan-2-amine
Formel: C₆H₁₅N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00135017
CAS-nummer: 2978-64-5