(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361724-100MG OR361724-500MG
APOSOR361724-100MGEA 3750 DKK
APOSOR361724-100MG APOSOR361724-500MG
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid ≥98%
(E)-4-(3-Chlorophenyl)-2-oxobut-3-enoic acid
Formel: C₁₀H₇ClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19370468
CAS-nummer: 1244025-00-0