1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361723-100MG OR361723-500MG
APOSOR361723-100MGEA 3660 DKK
APOSOR361723-100MG APOSOR361723-500MG
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one ≥98%
1-Methyl-7-phenylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(1H)-one
Formel: C₁₄H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30187482
CAS-nummer: 61900-80-9