3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361720-100MG OR361720-250MG
APOSOR361720-100MGEA 3210 DKK
APOSOR361720-100MG APOSOR361720-250MG
3-Isopropylpyridin-2-amine ≥98%
3-Isopropylpyridin-2-amine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19648929
CAS-nummer: 1101060-79-0