Quinazolin-6-ol ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361718-100MG OR361718-250MG
APOSOR361718-100MGEA 8810 DKK
APOSOR361718-100MG APOSOR361718-250MG
Quinazolin-6-ol ≥98%
Quinazolin-6-ol
Formel: C₈H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456081
CAS-nummer: 7556-93-6