2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361614-1G OR361614-250MG
APOSOR361614-1GEA 2700 DKK
APOSOR361614-1G APOSOR361614-250MG
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
2-((tert-Butyldimethylsilanyl)ethynyl) boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₇BO₂Si
Molekylvægt: 266.259 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09265092
CAS-nummer: 1073355-02-8