1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361611-250MG OR361611-1G
APOSOR361611-250MGEA 849 DKK
APOSOR361611-250MG APOSOR361611-1G
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
1-tert-Butoxycarbonyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)pyrazole
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368045
CAS-nummer: 914672-66-5