4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361605-1G OR361605-5G
APOSOR361605-1GEA 474 DKK
APOSOR361605-1G APOSOR361605-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl-n-methylamino)-phenylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₈BNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095105
CAS-nummer: 945756-49-0