7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3616-1G OR3616-5G
APOSOR3616-1GEA 959 DKK
APOSOR3616-1G APOSOR3616-5G
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
7-Bromoquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08437554
CAS-nummer: 892874-34-9