4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR361543-1G OR361543-250MG
APOSOR361543-1GEA 968 DKK
APOSOR361543-1G APOSOR361543-250MG
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester 95%
4-Piperazinylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₆H₂₅BN₂O₂
Smeltepunkt: 135…143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06795649
CAS-nummer: 912369-50-7
UN nummer: 3259
ADR: 8,II