1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1-Phenyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR361529-250MG OR361529-1G
APOSOR361529-250MGEA 1290 DKK
APOSOR361529-250MG APOSOR361529-1G
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid
Formel: C₉H₉BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044914
CAS-nummer: 1201643-70-0