2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR361488-1G
OR361488-250MG
APOSOR361488-1GEA
872
DKK
APOSOR361488-1G
APOSOR361488-250MG
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₆BNO₂S Molekylvægt: 225.116 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10697442 CAS-nummer: 1218791-01-5 |