2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361488-1G OR361488-250MG OR361488-5G
APOSOR361488-1GEA 1240 DKK
APOSOR361488-1G APOSOR361488-250MG APOSOR361488-5G
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Methylthiazole-5-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₆BNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697442
CAS-nummer: 1218791-01-5