3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361396-1G OR361396-5G
APOSOR361396-1GEA 994 DKK
APOSOR361396-1G APOSOR361396-5G
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Methoxy-1-propyn-1-ylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08705273
CAS-nummer: 634196-63-7