3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(3,4-Dihydro-2H-pyran-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361133-1G OR361133-25G OR361133-5G
APOSOR361133-1GEA 523 DKK
APOSOR361133-1G APOSOR361133-25G APOSOR361133-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester 95%
3,4-Dihydro-2H-pyran-6-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₉BO₃
Molekylvægt: 210.078 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368233
CAS-nummer: 1025707-93-0