2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361102-5G OR361102-1G
APOSOR361102-5GEA 6140 DKK
APOSOR361102-5G APOSOR361102-1G
2,6-Dichlorobenzylboronic acid 95+%
2,6-Dichlorobenzylboronic acid
Formel: C₇H₇BCl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11053805
CAS-nummer: 1072946-39-4