3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361035-1G OR361035-250MG
APOSOR361035-1GEA 1290 DKK
APOSOR361035-1G APOSOR361035-250MG
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18383798
CAS-nummer: 1220219-59-9