4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR361033-250MG OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA 1260 DKK
APOSOR361033-250MG APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18394419
CAS-nummer: 856255-58-8