3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR361032-1G OR361032-5G
APOSOR361032-1GEA 1640 DKK
APOSOR361032-1G APOSOR361032-5G
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid 97%
3-Cyano-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18394417
CAS-nummer: 313546-19-9