2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2-Chloro-6-methylpyridin-4-yl)boronic acid
OR360974-1G OR360974-5G
APOSOR360974-1GEA 3050 DKK
APOSOR360974-1G APOSOR360974-5G
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid 98%
2-Chloro-6-methylpyridine-4-boronic acid
Formel: C₆H₇BClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13188704
CAS-nummer: 1320397-15-6