4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360972-25G OR360972-5G
APOSOR360972-25GEA 0 DKK
APOSOR360972-25G APOSOR360972-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₈BClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18729895
CAS-nummer: 1030832-75-7