2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360934-1G OR360934-250MG
APOSOR360934-1GEA 1020 DKK
APOSOR360934-1G APOSOR360934-250MG
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18311828
CAS-nummer: 1063712-34-4