1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360855-250MG OR360855-1G
APOSOR360855-250MGEA 162 DKK
APOSOR360855-250MG APOSOR360855-1G
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester 97%
1-tert-Butylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₃BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660302
CAS-nummer: 1256359-15-5