2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3608-1G OR3608-250MG OR3608-5G
APOSOR3608-1GEA 933 DKK
APOSOR3608-1G APOSOR3608-250MG APOSOR3608-5G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride 95+%
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₇H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 53…58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00276978
CAS-nummer: 126147-86-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III