3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-Amino-5-cyanophenyl)boronic acid
OR360638-100MG OR360638-1G OR360638-250MG
APOSOR360638-100MGEA 556 DKK
APOSOR360638-100MG APOSOR360638-1G APOSOR360638-250MG
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid 98%
3-Amino-5-cyanophenylboronic acid
Formel: C₇H₇BN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095195
CAS-nummer: 913943-05-2