[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(tert-Butoxycarbonylamino)-pyridine-5-boronic acid, (6-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pyridin-3-yl)boronic acid
OR360493-1G OR360493-5G
APOSOR360493-1GEA 850 DKK
APOSOR360493-1G APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BN₂O₄
Molekylvægt: 238.048 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975411
CAS-nummer: 883231-20-7