[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360493-250MG
OR360493-1G
OR360493-5G
APOSOR360493-250MGEA
0
DKK
APOSOR360493-250MG
APOSOR360493-1G
APOSOR360493-5G
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid 97%
[6-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyridin-3-yl]boronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BN₂O₄ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD11975411 CAS-nummer: 883231-20-7 |