(3-Methylbutyl)boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360310-25G OR360310-5G
APOSOR360310-25GEA 795 DKK
APOSOR360310-25G APOSOR360310-5G
(3-Methylbutyl)boronic acid
(3-Methylbutyl)boronic acid
Formel: C₅H₁₃BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784365
CAS-nummer: 98139-72-1