(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360278-1G OR360278-250MG OR360278-5G
APOSOR360278-1GEA 366 DKK
APOSOR360278-1G APOSOR360278-250MG APOSOR360278-5G
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid 97%
(5-Cyano-2-methylphenyl)boronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015778
CAS-nummer: 867333-43-5