(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360171-5G OR360171-1G
APOSOR360171-5GEA 377 DKK
APOSOR360171-5G APOSOR360171-1G
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride 95+%
(6-Aminopyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
Formel: C₅H₈BClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198146
CAS-nummer: 851524-96-4