Benzocyclobutene-4-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360030-1G OR360030-250MG
APOSOR360030-1GEA 2620 DKK
APOSOR360030-1G APOSOR360030-250MG
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Benzocyclobutene-4-boronic acid
Formel: C₈H₇BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09752664
CAS-nummer: 195730-31-5