2-Bromo-5-ethoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3575-1G OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA 197 DKK
APOSOR3575-1G APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
Smeltepunkt: 47…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260481
CAS-nummer: 42834-01-5