2-Bromo-5-ethoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR3575-1G
OR3575-5G
APOSOR3575-1GEA
197
DKK
APOSOR3575-1G
APOSOR3575-5G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formel:
C₇H₈BrNO Molekylvægt: 202.049 g/mol Smeltepunkt: 47…48 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09260481 CAS-nummer: 42834-01-5 |