2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3569-25G OR3569-5G OR3569-100G
APOSOR3569-25GEA 360 DKK
APOSOR3569-25G APOSOR3569-5G APOSOR3569-100G
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Methoxy-5-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₅S
Smeltepunkt: 190…193 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01317544
CAS-nummer: 50390-76-6