3-Acetamidophenacyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3'-Acetamido-2-bromoacetophenone
OR350581-1G OR350581-250MG OR350581-5G
APOSOR350581-1GEA 2130 DKK
APOSOR350581-1G APOSOR350581-250MG APOSOR350581-5G
3-Acetamidophenacyl bromide
3-Acetamidophenacyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07364400
CAS-nummer: 30095-56-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III