1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR350580-1G OR350580-5G OR350580-250MG
APOSOR350580-1GEA 2350 DKK
APOSOR350580-1G APOSOR350580-5G APOSOR350580-250MG
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene, Technical Grade
1-(Bromomethyl)-2-methoxybenzene
Formel: C₈H₉BrO
Kogepunkt: 118 °C (18 mm Hg)
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09745128
CAS-nummer: 52289-93-7
UN nummer: 1759
ADR: 8,III