7-Nitroisoquinoline, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR350298-1G OR350298-250MG
APOSOR350298-1GEA 1250 DKK
APOSOR350298-1G APOSOR350298-250MG
7-Nitroisoquinoline, tech
7-Nitroisoquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09264588
CAS-nummer: 13058-73-6