Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR350273-1G OR350273-250MG
APOSOR350273-1GEA 2120 DKK
APOSOR350273-1G APOSOR350273-250MG
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl 1-amino-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11226170
CAS-nummer: 122181-85-5